Eisen(III)chlorid (10% Fe) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisentrichlorid
04594.3000
04594.7020
04594.1000
04594.2000
KRAF04594.3000EA
142
EUR
KRAF04594.3000
KRAF04594.7020
KRAF04594.1000
KRAF04594.2000
Eisen(III)chlorid (10% Fe) in wässriger Lösung
Eisen(III)chlorid
Formel:
FeCl₃ Molecular Weight: 162.21 g/mol Siedepunkt: 315 Schmelzpunkt: 260 |
MDL:
MFCD00011005 CAS-Nummer: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 2582 ADR: 8 III Merck Index: 13,04048 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...