Eisen(III)chlorid 41% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Eisentrichlorid
24212.367EA 95.4 EUR
24212.367 24212.298 24212.447
Eisen(III)chlorid 41% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Eisen(III)chlorid
Formel: FeCl₃
Molecular Weight: 162,21 g/mol
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 38 - 42 %