Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 24% in THF
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme: Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li
SILS09630.25 SILS09630.100
SILNSILS09630.25EA 0 EUR
SILNSILS09630.25 SILNSILS09630.100
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 24% in THF
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
MDL: MFCD00008261
CAS-Nummer: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2924
ADR: 3,II