Palladium 5% auf Bariumsulfat hydrogenation catalyst, reduziert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
277991-10G 277991-1G 277991-50G
SIAL277991-10GEA 195 EUR
SIAL277991-10G SIAL277991-1G SIAL277991-50G
Palladium 5% auf Bariumsulfat hydrogenation catalyst, reduziert, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel: Pd
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6