L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Lieferant: Serva
Synonyme:
(R)-(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat, (R)-(+)-2-Amino-3-mercaptopropansäure Hydrochlorid Monohydrat, H-Cys-OH.HCl.H2O
17769.01
17769.02
17769.03
17769.04
SERA17769.01EA
36.5
EUR
SERA17769.01
SERA17769.02
SERA17769.03
SERA17769.04
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O Molecular Weight: 175.64 g/mol Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065606 CAS-Nummer: 7048-04-6 EINECS: 200-157-7 Merck Index: 13,02810 |