L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat, (R)-(+)-2-Amino-3-mercaptopropansäure Hydrochlorid Monohydrat, H-Cys-OH.HCl.H2O
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C121800-100G C121800-5G
SIALC121800-100GEA 75.7 EUR
SIALC121800-100G SIALC121800-5G
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Formel: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Molecular Weight: 175.64 g/mol
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065606
CAS-Nummer: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM