di-Natriumoxalat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxalsäure Dinatriumsalz
, Ethandisäure Dinatriumsalz
, Soerensen's Puffersubstanz
88626.LSEA
321
EUR
88626.LS
88626.LQ
di-Natriumoxalat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
di-Natriumoxalat
Formel:
Na₂C₂O₄ Molecular Weight: 134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012465 CAS-Nummer: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 |