2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: TTCTetrazoliumrotchlorid2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol Hydrochlorid
A10870.18EA 154 EUR
A10870.18 A10870.09 A10870.30
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid ≥98%
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Useful indicator for reducing substances
Formel: C₁₉H₁₅ClN₄
Molecular Weight: 334,81 g/mol
Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 250 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011963
CAS-Nummer: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 14,9744