2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: TTCTetrazoliumrotchlorid2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol Hydrochlorid
SERA37130.03EA 66 EUR
SERA37130.03 SERA37130.01 SERA37130.02
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Formel: C₁₉H₁₅ClN₄
Molecular Weight: 334,81 g/mol
Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 235 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011963
CAS-Nummer: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815