2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Amino-2,2,2-trifluorethan Hydrochlorid, 2,2,2-Trifluorethylamin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
180386-10G
180386-50G
SIAL180386-10GEA
94.9
EUR
SIAL180386-10G
SIAL180386-50G
2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid
Formel:
C₂H₅ClF₃N Molecular Weight: 135,52 g/mol Schmelzpunkt: 222…226 °C |
MDL:
MFCD00012875 CAS-Nummer: 373-88-6 EINECS: 206-771-1 |