TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid) ≥99,5%, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Tris(hydroxymethyl)methylamin Hydrochlorid, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolhydrochlorid, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol HCl, Tris(hydroxymethyl)methylammoniumchlorid, TRIS HCl, THAM HCl, Trometamol Hydrochlorid
0234-1KGEA
334
EUR
0234-1KG
0234-500G
0234-12KG
0234-5KG
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid) ≥99,5%, ultrarein
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Reagenz zur Stabilisierung von Pufferrezepturen und Elektrophorese von biologischen Molekülen.
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl Molecular Weight: 157,6 g/mol Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012590 CAS-Nummer: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Merck Index: 12,09902 |
Spezifikation Testergebnisse
Kalzium | ≤0.0005% |
Kupfer | ≤ 0,0001% |
DNasen | Keine nachgewiesen |
Unlösliche Bestandteile | ≤ 0,001% |
Eisen | ≤0,001% |
Blei | ≤0,0005% |
Magnesium | ≤0,0005% |
Mangan | ≤0.0005% |
pH (0.1M, Wasser)@25°C | 4,2 - 4,9 |
Proteasen | Keine nachgewiesen |
Reinheit (Titration) | ≥ 99,5% |
RNasen | Keine nachgewiesen |
Zink | ≤0,0005% |