Diethylammoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14863.0250 8.14863.0050
8.14863.0250EA 121 EUR
8.14863.0250 8.14863.0050
Diethylammoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diethylammoniumbromid
Formel: C₄H₁₂BrN
Molecular Weight: 154,05 g/mol
MDL: MFCD00012498
CAS-Nummer: 6274-12-0
EINECS: 228-466-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 215 - 218 °C
Molar Mass 154.05 g/mol