Diethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diethylammonium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20393.0005
8.20393.0250
8.20393.1000
8.20393.9025
8.20393.9050
8.20393.0005EA
31.3
EUR
8.20393.0005
8.20393.0250
8.20393.1000
8.20393.9025
8.20393.9050
Diethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diethylammoniumchlorid
Formel:
C₄H₁₂ClN Molecular Weight: 109.6 g/mol Siedepunkt: 320 Schmelzpunkt: 220…225 °C Dichte: 1.0475 g/cm³ (21 °C) |
MDL:
MFCD00012499 CAS-Nummer: 660-68-4 EINECS: 211-541-9 UN: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 13,03138 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 222 °C |
Molar Mass | 109.60 g/mol |
Bulk Density | 1100 kg/m3 |
Boiling Point | 320 - 330 °C |
pH | 4.5 - 6.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |