Dimethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dimethylamin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03052.0005 8.03052.0250 8.03052.1000 8.03052.9025
8.03052.0005EA 24.8 EUR
8.03052.0005 8.03052.0250 8.03052.1000 8.03052.9025
Dimethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethylammoniumchlorid
Formel: C₂H₈ClN
Molecular Weight: 81.54 g/mol
Schmelzpunkt: 170…173 °C
MDL: MFCD00012477
CAS-Nummer: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 3000 g/l (20 °C)
Melting Point 160 °C
Molar Mass 81.54 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)