Dimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dimethylamin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
38960-1KG 38960-250G 38960-50G
SIAL38960-1KGEA 109 EUR
SIAL38960-1KG SIAL38960-250G SIAL38960-50G
Dimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dimethylammoniumchlorid
Formel: C₂H₈ClN
Molecular Weight: 81.54 g/mol
Schmelzpunkt: 170…173 °C
MDL: MFCD00012477
CAS-Nummer: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255