Spermidin Trihydrochlorid
Lieferant: Serva
Synonyme: 4-Azaoctamethylendiamin Trihydrochlorid, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutan Trihydrochlorid, 4-Azoniaoctamethylendiammoniumtrichlorid
39786.01 39786.02
SERA39786.01EA 0 EUR
SERA39786.01 SERA39786.02
Spermidin Trihydrochlorid
Spermidin Trihydrochlorid
Formel: C₇H₂₂Cl₃N₃
Molecular Weight: 254,63 g/mol
Schmelzpunkt: 256…258 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00012918
CAS-Nummer: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893