4-Methylaminophenolsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-(Methylamino)phenol Hemisulfatsalz, 4-Hydroxyphenyl(methyl)ammoniumsulfat, Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat, Metol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
69750-100G 69750-500G
SIAL69750-100GEA 49.4 EUR
SIAL69750-100G SIAL69750-500G
4-Methylaminophenolsulfat, Sigma-Aldrich®
4-Methylaminophenolsulfat
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Molecular Weight: 344,39 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013140
CAS-Nummer: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06046