Malachitgrün-Oxalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M9015-100G
M9015-25G
M9015-100GEA
272
EUR
M9015-100G
M9015-25G
Malachitgrün-Oxalat, Sigma-Aldrich®
Malachitgrün-Oxalat
Formel:
C₅₂H₅₄N₄O₁₂ Schmelzpunkt: ∼159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011766 CAS-Nummer: 2437-29-8 EINECS: 219-441-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05722 |