Fuchsin basisch 88%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Diamantfuchsin, 3-Methylparafuchsin, Magenta I, Rosanilin-Chlorid, 3-Methyl-4,4',4''-triaminotrityliumchlorid, basisches Fuchsin, Basic Violet 14, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylaniliniumchlorid, Anilinrot, 4-(Di(4-aminophenyl)methylen)-2-methyl-2,5-cyclohexadien-1-yliden)ammoniumchlorid, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylanilin Hydrochlorid, Magentarot, Methylfuchsin, Fuchsin RFN
419141000 419145000 419140025
ACRO419141000EA 72.8 EUR
ACRO419141000 ACRO419145000 ACRO419140025
Fuchsin basisch 88%, rein
Fuchsin basisch
Formel: C₂₀H₂₀ClN₃
Molecular Weight: 337.85 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C (Zers.)
Flammpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012569
CAS-Nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Dye content ≥83 % (on dry substance)
UV Lambda max 549 to 555 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1800 (at lambda max.)