Fuchsin basisch
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diamantfuchsin, 3-Methylparafuchsin, Magenta I, Rosanilin-Chlorid, 3-Methyl-4,4',4''-triaminotrityliumchlorid, basisches Fuchsin, Basic Violet 14, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylaniliniumchlorid, Anilinrot, 4-(Di(4-aminophenyl)methylen)-2-methyl-2,5-cyclohexadien-1-yliden)ammoniumchlorid, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylanilin Hydrochlorid, Magentarot, Methylfuchsin, Fuchsin RFN
CAS No.: 632-99-5
Molecular Formula: C20H20ClN3
Formula Weight: 337.86
Melting Point: 268-270° dec.
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 4166684
Merck Reference: 14,5652
MDL No.: MFCD00012569
Formel:
C₂₀H₂₀ClN₃ Molecular Weight: 337.85 g/mol Schmelzpunkt: 268…270 °C (Zers.) Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012569 CAS-Nummer: 632-99-5 EINECS: 211-189-6 Merck Index: 14,5652 |