Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diamantfuchsin, 3-Methylparafuchsin, Magenta I, Rosanilin-Chlorid, 3-Methyl-4,4',4''-triaminotrityliumchlorid, basisches Fuchsin, Basic Violet 14, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylaniliniumchlorid, Anilinrot, 4-(Di(4-aminophenyl)methylen)-2-methyl-2,5-cyclohexadien-1-yliden)ammoniumchlorid, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylanilin Hydrochlorid, Magentarot, Methylfuchsin, Fuchsin RFN
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
857343-100G
857343-25G
857343-100GEA
380
EUR
857343-100G
857343-25G
Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®
Fuchsin basisch
Formel:
C₂₀H₂₀ClN₃ Molecular Weight: 337.85 g/mol Schmelzpunkt: 235 Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012569 CAS-Nummer: 632-99-5 EINECS: 211-189-6 Merck Index: 12,05686 |