Guanidiniumcarbonat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Guanidin-Carbonat, Aminomethansäureamidiniumcarbonat, Diguanidiniumcarbonat
120220010 120222500 120220051
ACRO120220010EA 74.1 EUR
ACRO120220010 ACRO120222500 ACRO120220051
Guanidiniumcarbonat 99+%
Guanidiniumcarbonat
Formel: C₃H₁₂N₆O₃
Molecular Weight: 180,17 g/mol
Schmelzpunkt: 267…270 °C
Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013029
CAS-Nummer: 593-85-1
EINECS: 209-813-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %
pH 10.5 to 11.5 (1 % in water)
Specific optical rotation -9° to -14.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O)