Guanidiniumcarbonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Guanidin-Carbonat, Aminomethansäureamidiniumcarbonat, Diguanidiniumcarbonat
A12853.0B
A12853.0I
A12853.30
A12853.0BEA
56.7
EUR
A12853.0B
A12853.0I
A12853.30
Guanidiniumcarbonat ≥98%
Guanidiniumcarbonat
Purity: 98%
CAS No.: 593-85-1
Molecular Formula: C3H12N6O3
Formula Weight: 180.17
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 3628359
Formel:
C₃H₁₂N₆O₃ Molecular Weight: 180,17 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 198 °C (Zers.) Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013029 CAS-Nummer: 593-85-1 EINECS: 209-813-7 |