Guanidiniumcarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Guanidin-Carbonat, Aminomethansäureamidiniumcarbonat, Diguanidiniumcarbonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20611.0100 8.20611.1000 8.20611.9050 8.20611.9025
8.20611.0100EA 48.3 EUR
8.20611.0100 8.20611.1000 8.20611.9050 8.20611.9025
Guanidiniumcarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumcarbonat
Formel: C₃H₁₂N₆O₃
Molecular Weight: 180,17 g/mol
Schmelzpunkt: 197 °C
Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013029
CAS-Nummer: 593-85-1
EINECS: 209-813-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 500 g/l (30 °C)
Melting Point 197 °C
Molar Mass 180.17 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C
Hill Formula C3H12N6O3
Chemical Formula (CH5N3)2 * H2CO3