Guanidiniumcarbonat
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Guanidin-Carbonat, Aminomethansäureamidiniumcarbonat, Diguanidiniumcarbonat
32431272-5KG
32431272-1KG
MOLE32431272-5KGEA
394
EUR
MOLE32431272-5KG
MOLE32431272-1KG
Guanidiniumcarbonat
Guanidiniumcarbonat
Formel:
C₃H₁₂N₆O₃ Molecular Weight: 180,17 g/mol Schmelzpunkt: 197 °C Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00013029 CAS-Nummer: 593-85-1 EINECS: 209-813-7 |