Guanidiniumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Aminomethanamidin HydrochloridCarbamidin HydrochloridGuanidin-ChloridAminomethansäureamidiniumchloridGuanidinhydrochlorid
284677GEA 1420 EUR
284677G 284674M
Guanidiniumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Guanidiniumchlorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95,53 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 180 - 188 °C