Polymyxin B-Sulfat, Pulver USP, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P0972-10MU
P0972-1MU
P0972-50MU
SIALP0972-10MUEA
439
EUR
SIALP0972-10MU
SIALP0972-1MU
SIALP0972-50MU
Polymyxin B-Sulfat, Pulver USP, Sigma-Aldrich®
Polymyxin B sulphate
Formel:
C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄ Molecular Weight: 1385,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131991 CAS-Nummer: 1405-20-5 |