Guanidiniumnitrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Guanidin-Nitrat, Aminomethansäureamidiniumnitrat
L09643.30 L09643.0B
L09643.30EA 35.9 EUR
L09643.30 L09643.0B
Guanidiniumnitrat ≥98%
Guanidiniumnitrat
Purity: 98% CAS No.: 506-93-4 Molecular Formula: CH6N4O3 Formula Weight: 122.08 Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 213-216° Beilstein Reference: 3596600 Merck Reference: 14,4562 UN No.: 1467 MDL No.: MFCD00013028
Formel: CH₆N₄O₃
Molecular Weight: 122,08 g/mol
Schmelzpunkt: 213…216 °C
Dichte: 1,44
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013028
CAS-Nummer: 506-93-4
EINECS: 208-060-1
UN: 1467
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,4562