Bacitracin Zinksalz USP, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B8800-1250KU B8800-50KU
SIALB8800-1250KUEA 770 EUR
SIALB8800-1250KU SIALB8800-50KU
Bacitracin Zinksalz USP, Sigma-Aldrich®
Bacitracin zinc salt
Formel: C₆₆H₁₀₁N₁₇O₁₆SZn
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00130598
CAS-Nummer: 1405-89-6