Guanidiniumthiocyanat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Guanidin-Thiocyanat, Guanidiniumrhodanid, Aminomethansäureamidiniumthiocyanat, Guanidiniumsulfocyanid, Guanidin-Rhodanid
B21250.0E B21250.22 B21250.36
B21250.0EEA 828 EUR
B21250.0E B21250.22 B21250.36
Guanidiniumthiocyanat ≥99%
Guanidiniumthiocyanat
Purity: 99% CAS No.: 593-84-0 Molecular Formula: CH5N3.HSCN Formula Weight: 118.16 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 3563461
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HSCN
Molecular Weight: 118.16 g/mol
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Dichte: 1.29
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1