Guanidiniumthiocyanat ≥99,0% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Guanidin-Thiocyanat, Guanidiniumrhodanid, Aminomethansäureamidiniumthiocyanat, Guanidiniumsulfocyanid, Guanidin-Rhodanid
0380-250GEA
133
EUR
0380-250G
0380-500G
0380-10KG
Guanidiniumthiocyanat ≥99,0% für die Biotechnologie
Guanidiniumthiocyanat
Ein kraftvoller Protein-Denaturierer für die Inaktivierung endogener RNasen während der Isolation von RNA aus Gewebe und Bakterien-Kulturen.
Formel:
CH₅N₃·CHNS Molecular Weight: 118.16 g/mol Schmelzpunkt: 118 °C Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013027 CAS-Nummer: 593-84-0 EINECS: 209-812-1 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@280nm (70%, Wasser) | ≤ 0,8 |
Abs.@300nm (6M, Wasser) | < 0,1 |
Abs.@410nm (6M, Wasser) | < 0,1 |
Kupfer | < 0,0001 % |
DNasen | Keine nachgewiesen |
Löslichkeit (70%, Wasser 50° C) | Entspricht |
Blei | < 0,0001 % |
Schmelzpunkt | 118 - 121 °C |
Proteasen | Keine nachgewiesen |
Reinheit | > 99 % |
RNasen | Keine nachgewiesen |