Guanidiniumthiocyanat, Millipore®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Guanidin-Thiocyanat, Guanidiniumrhodanid, Aminomethansäureamidiniumthiocyanat, Guanidiniumsulfocyanid, Guanidin-Rhodanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04167.0250
1.04167.1000
1.04167.0250EA
160
EUR
1.04167.0250
1.04167.1000
Guanidiniumthiocyanat, Millipore®
Guanidiniumthiocyanat
Formel:
CH₅N₃·CHNS Molecular Weight: 118,16 g/mol Schmelzpunkt: 118 °C Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013027 CAS-Nummer: 593-84-0 EINECS: 209-812-1 UN: 1759 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...