Guanidiniumthiocyanat
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: Guanidin-Thiocyanat, Guanidiniumrhodanid, Aminomethansäureamidiniumthiocyanat, Guanidiniumsulfocyanid, Guanidin-Rhodanid
39577.01 39577.02
SERA39577.01EA 115 EUR
SERA39577.01 SERA39577.02
Guanidiniumthiocyanat
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
Molecular Weight: 118,16 g/mol
Schmelzpunkt: 118 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1