Guanidiniumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Guanidin-Thiocyanat, Guanidiniumrhodanid, Aminomethansäureamidiniumthiocyanat, Guanidiniumsulfocyanid, Guanidin-Rhodanid
50981-100G 50981-500G
SIAL50981-100GEA 125 EUR
SIAL50981-100G SIAL50981-500G
Guanidiniumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
Molecular Weight: 118.16 g/mol
Schmelzpunkt: 118
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1