Guanidiniumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Guanidin-Thiocyanat, Guanidiniumrhodanid, Aminomethansäureamidiniumthiocyanat, Guanidiniumsulfocyanid, Guanidin-Rhodanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G9277-100G G9277-250G G9277-500G
SIALG9277-100GEA 119 EUR
SIALG9277-100G SIALG9277-250G SIALG9277-500G
Guanidiniumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
Molecular Weight: 118.16 g/mol
Schmelzpunkt: 118
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1