Hydroxylammoniumchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydroxylamin HydrochloridChlorhydrathydroxylaminHydroxylamin HClHydroxylamin-Hydrochlorid
ACRO170360050EA 601 EUR
ACRO170360050 ACRO170360010 ACRO170365000 ACRO170361000
Hydroxylammoniumchlorid 97%
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Molecular Weight: 69,49 g/mol
Schmelzpunkt: 155…158 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 157 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥96.0 %