Hydroxylammoniumchlorid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydroxylamin-Hydrochlorid, Chlorhydrathydroxylamin, Hydroxylamin Hydrochlorid, Hydroxylamin HCl
270100010 270101000 270102500 270100050
ACRO270100010EA 197 EUR
ACRO270100010 ACRO270101000 ACRO270102500 ACRO270100050
Hydroxylammoniumchlorid 99+%
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Molecular Weight: 69,49 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…158 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %