Hydroxylammoniumchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydroxylamin Hydrochlorid
A15398.0IEA
484
EUR
A15398.0I
A15398.22
A15398.0B
A15398.36
Hydroxylammoniumchlorid 99%
Hydroxylammoniumchlorid
Formel:
NH₂OH·HCl Molecular Weight: 69,49 g/mol Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 152 °C (Zersetzung) Dichte: 1,67 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051089 CAS-Nummer: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,4828 |