Hydrazin Dihydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydraziniumdichlorid
411761000
411765000
411760025
ACRO411761000EA
46.9
EUR
ACRO411761000
ACRO411765000
ACRO411760025
Hydrazin Dihydrochlorid 99%
Hydrazin Dihydrochlorid
Formel:
H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 104.97 g/mol Schmelzpunkt: 198 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064543 CAS-Nummer: 5341-61-7 EINECS: 226-283-2 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04789 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |