Phenylhydraziniumchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrazinobenzol Hydrochlorid, Phenylhydrazin Hydrochlorid
A14645.22 A14645.36
A14645.22EA 62.4 EUR
A14645.22 A14645.36
Phenylhydraziniumchlorid ≥99%
Phenylhydraziniumchlorid
Purity: 99% CAS No.: 59-88-1 Molecular Formula: C6H8N2.HCl Formula Weight: 144.61 Melting Point: ca 252° dec. Beilstein Reference: 3594958 Merck Reference: 14,7293 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012924
Formel: C₆H₉ClN₂
Molecular Weight: 144,6 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 252 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012924
CAS-Nummer: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16d43c3611e20636f31c95d3974860d83c8913f&vid=c26f549d3aed1b69060ac1042fd1114ca4edb2cb&prid=web&clid=SAPDAM