N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N-(1-Naphthyl)ethylendiamin Dihydrochlorid, N-(1-Naphthyl)ethylendiammoniumdichlorid, Marshall Reagenz, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid, 2-((Aminoethyl)amino)naphthalin Dihydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
33461-25G 33461-5G
33461-25GEA 231 EUR
33461-25G 33461-5G
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid, Supelco®
N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Molecular Weight: 259,18 g/mol
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012556
CAS-Nummer: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5286d359f2420bda1d50e99536d4fd026e2aafd&vid=b80fc9486585c357d437c2db62e38327db5fc294&prid=web&clid=SAPDAM