N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N-(1-Naphthyl)ethylendiamin Dihydrochlorid, N-(1-Naphthyl)ethylendiammoniumdichlorid, Marshall Reagenz, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid, 2-((Aminoethyl)amino)naphthalin Dihydrochlorid
N9125-100G N9125-10G N9125-25G
SIALN9125-100GEA 319 EUR
SIALN9125-100G SIALN9125-10G SIALN9125-25G
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Molecular Weight: 259.18 g/mol
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012556
CAS-Nummer: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM