Semicarbazid Hydrochlorid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aminoameisensäurehydrazid Hydrochlorid
132641000 132645000 132640025
ACRO132641000EA 34.3 EUR
ACRO132641000 ACRO132645000 ACRO132640025
Semicarbazid Hydrochlorid 99+%
Semicarbazid Hydrochlorid
Formel: CH₆ClN₃O
Molecular Weight: 111.53 g/mol
Schmelzpunkt: 170…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013009
CAS-Nummer: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08588
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 178 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with KIO3 ≥99.0 %