Semicarbazid Hydrochlorid
Lieferant: MP Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aminoameisensäurehydrazid Hydrochlorid
102864
0210286480
0210286490
ICNA102864EA
131
EUR
ICNA102864
ICNA0210286480
ICNA0210286490
Semicarbazid Hydrochlorid
Semicarbazid Hydrochlorid
Formel:
CH₆ClN₃O Molecular Weight: 111.53 g/mol Schmelzpunkt: 174…178 °C |
MDL:
MFCD00013009 CAS-Nummer: 563-41-7 EINECS: 209-247-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,08588 |