Semicarbazid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aminoameisensäurehydrazid Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S2201-100G
S2201-500G
S2201-5G
SIALS2201-100GEA
28.8
EUR
SIALS2201-100G
SIALS2201-500G
SIALS2201-5G
Semicarbazid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Semicarbazid Hydrochlorid
Formel:
CH₆ClN₃O Molecular Weight: 111.53 g/mol Schmelzpunkt: 174…178 °C |
MDL:
MFCD00013009 CAS-Nummer: 563-41-7 EINECS: 209-247-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,08588 |