, LiChrosolv® LC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
MQ100
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
4.80448.9185EA 0 EUR
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
, LiChrosolv® LC, Supelco®
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
Dichte: 0.786 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (trifluoroacetic acid) 0.095 - 0.105 % (v/v)