Natriumacetat Trihydrat 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
217110010 217110025 217115000
ACRO217110010EA 56.2 EUR
ACRO217110010 ACRO217110025 ACRO217115000
Natriumacetat Trihydrat 99.5% zur Analyse
Natriumacetat Trihydrat
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Molecular Weight: 136.08 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071557
CAS-Nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 7.5 to 9.0 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
KMnO4-reducing substance ≤0.005 % (as HCOOH)