Natriumacetat Trihydrat 99,0-101,0%, Kristalle, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
4009-04EA 129.44 EUR
4009-04 4009-06
Natriumacetat Trihydrat 99,0-101,0%, Kristalle, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Natriumacetat Trihydrat
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Molecular Weight: 136,08 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071557
CAS-Nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 101.0 %
Assay (CH₃COONa·3H₂O) 99.0 - 101.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 7.5 - 9.2
Absorbance of a 1M Solution - 254 nm ≤0.02
Absorbance of a 1M Solution - 280 nm ≤0.01
Absorbance of a 1M Solution - 350 nm ≤0.01
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Calcium, Magnesium, and R₂O₃ Precipitate ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm