Natriumacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
27650.292EA 46.6 EUR
27650.292 27650.361
Natriumacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82,03 g/mol
Siedepunkt: 881,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 324 °C
Dichte: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm