Natriumacetat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
71188-1KG
71188-5KG
71188-250G
SIAL71188-1KGEA
207
EUR
SIAL71188-1KG
SIAL71188-5KG
SIAL71188-250G
Natriumacetat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumacetat Trihydrat
Formel:
H₃CCOONa·3H₂O Siedepunkt: 120…123 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 58 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00071557 CAS-Nummer: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 13,08642 |